Indium (III) chlorure, anhydrous 98+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Trichlorure d'indium
Purity: 98+%
CAS No.: 10025-82-8
Molecular Formula: InCl3
Formula Weight: 221.18
Odour: Odourless
Melting Point: 586°
Boiling Point: 800°
Merck Reference: 14,4958
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011058
Formule:
Cl₃In Poids moléculaire: 221.18 g/mol Point d'ébullition: 800 °C Point de fusion: 586 Densité: 3.460 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011058 Numéro CAS: 10025-82-8 EINECS: 233-043-0 UN: 3260 ADR: 8 II Indice Merck: 14,4958 |