Imprimer
Indium (III) chlorure, anhydre ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Trichlorure d'indium
41977.18 41977.09 41977.30
41977.18EA 375 EUR
41977.18 41977.09 41977.30
Indium (III) chlorure, anhydre ≥99.99% (base métaux)
Indium (III) chlorure
Purity: 99.99% CAS No.: 10025-82-8 Molecular Formula: InCl3 Formula Weight: 221.18 Physical Form: Crystalline Density: 3.460 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 586° Boiling Point: 800° Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,4958 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011058
Formule: Cl₃In
Poids moléculaire: 221.18 g/mol
Point d'ébullition: 800 °C
Point de fusion: 586
Densité: 3.460
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011058
Numéro CAS: 10025-82-8
EINECS: 233-043-0
UN: 3260
ADR: 8 II
Indice Merck: 14,4958