Acide 3-hydroxy-2-pyridinecarboxylique ≥99.0% (par HPLC) substance pour MALDI-MS, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
3-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
Cdt: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Formule:
C₆H₅NO₃ Poids moléculaire: 139.11 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00006294 Numéro CAS: 874-24-8 EINECS: 212-859-0 |