Imprimer
Indium (III) chlorure, anhydre ≥99.999% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Trichlorure d'indium
11856.03 11856.09 11856.18 11856.30
11856.03EA 68.8 EUR
11856.03 11856.09 11856.18 11856.30
Indium (III) chlorure, anhydre ≥99.999% (base métaux)
Indium (III) chlorure
Purity: 99.999% CAS No.: 10025-82-8 Molecular Formula: InCl3 Formula Weight: 221.18 Physical Form: Crystalline Density: 3.460 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 586° Boiling Point: 800° Merck Reference: 14,4958 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011058
Formule: Cl₃In
Point d'ébullition: 800 °C
Point de fusion: 586 °C
Densité: 3,460
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011058
Numéro CAS: 10025-82-8
EINECS: 233-043-0
UN: 3260
ADR: 8,II
Indice Merck: 14,4958