Indium (I) chlorure, anhydre ≥99.995% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Dans une ampoule sous argon
Purity: 99.995%
CAS No.: 13465-10-6
Molecular Formula: InCl
Formula Weight: 150.27
Physical Form: Crystalline, Packaged under argon
Density: 4.19
Melting Point: ca 225°
Boiling Point: 608°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00148875
Formule:
InCl Point d'ébullition: 608 °C Point de fusion: ∼225 °C Densité: 4,19 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00148875 Numéro CAS: 13465-10-6 EINECS: 236-693-3 UN: 3260 ADR: 8,III |