Vert malachite oxalate dans l'eau, crystallin pour la microscopie, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA ALDRICH MICROSCOPYTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Malachite green hemioxalate, N,N,N',N'-Tetramethyl-4,4'-diaminotriphenylcarbenium oxalate, Bis (N-{4-[[4-(dimethylamino)phenyl](phenyl)methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene}-N-methylmethanaminium) trioxalate, Basic Green 4, N-[4-[[4-(Dimethylamino)phenyl]phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-methyl-methanaminium, ethanedioate, ethanedioate(2:2:1)
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₅₂H₅₄N₄O₁₂ Point de fusion: ∼159 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011766 Numéro CAS: 2437-29-8 EINECS: 219-441-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III Indice Merck: 13,05722 |
|
Résultats des tests de spécification
Solubility | 0.01 g in 10 ml methanol |
Loss on drying | ≤7.0% |
Wavelength (1) UV | 609 - 619 nm |
Wavelength (2) UV | 420 - 430 nm |
Extinction (1%/1 cm) (1) (UV) | ≥300 |