Acide 6-hydroxynicotinique, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₅NO₃ Poids moléculaire: 139,11 g/mol Point de fusion: 304…306 °C |
Numéro MDL:
MFCD00006277 Numéro CAS: 5006-66-6 EINECS: 225-682-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...