Imprimer

Acide nitrique 7 mol/l (7 N)

Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

Synonyme(s): Nitric acid solution

MC306237.5000 MC306237.9015 MC306237.290
PRLSMC306237.5000EA 183 EUR
PRLSMC306237.5000 PRLSMC306237.9015 PRLSMC306237.290
Acide nitrique 7 mol/l (7 N)
Acide nitrique
Formule: HNO₃
Poids moléculaire: 63.01 g/mol
Point d'ébullition: 87
Point de fusion: -42
Densité: 1.51
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
Numéro CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 II
Indice Merck: 13,06610

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR