Imprimer
Acide 5-amino-2-pyridinecarboxylique
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-Aminopyridine-2-carboxylic acid, 5-Amino-2-pyridinecarboxylic acid
87232213/1KG 87232213/500G 87232213/2KG
MOLE87232213/1KGEA 0 EUR
MOLE87232213/1KG MOLE87232213/500G MOLE87232213/2KG
Acide 5-amino-2-pyridinecarboxylique
Acide 5-amino-2-pyridinecarboxylique
Formule: C₆H₆N₂O₂
Numéro MDL: MFCD02684600
Numéro CAS: 24242-20-4