Imprimer
5,5-Diphénylhydantoïne, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.20534.0005 8.20534.0250
8.20534.0005EA 95 EUR
8.20534.0005 8.20534.0250
5,5-Diphénylhydantoïne, Sigma-Aldrich®
5,5-Diphénylhydantoïne
Formule: C₁₅H₁₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005264
Numéro CAS: 57-41-0
EINECS: 200-328-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.032 g/l (22 °C) (experimental)
Melting Point 292 - 295 °C
Molar Mass 252.27 g/mol
Bulk Density 400 - 450 kg/m3
Ignition Point 550 °C