Imprimer
N-tert-Butylbenzylamine, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): N-Benzyl-tert-butylamine, N-Benzyl-2-methylpropan-2-amine
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18660.0005 8.18660.0250
8.18660.0005EA 39.6 EUR
8.18660.0005 8.18660.0250
N-tert-Butylbenzylamine, Sigma-Aldrich®
N-tert-Butylbenzylamine
Formule: C₁₁H₁₇N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008798
Numéro CAS: 3378-72-1
EINECS: 222-179-6
UN: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 2 g/l (20 °C)
Melting Point -30 - -25 °C
Molar Mass 163.26 g/mol
Boiling Point 218 - 220 °C
Vapor Pressure 0.07 hPa (53 °C)
Flash Point 90 °C
Refractive Index 1.4968 (20 °C, 589 nm)
Density 0.90 g/cm3 (20 °C)