Imprimer
Dichlorure phénylphosphonique, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Phenyldichlorophosphine oxide, Dichlorophenylphosphine oxide
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.18248.0100 8.18248.2500
8.18248.0100EA 130 EUR
8.18248.0100 8.18248.2500
Dichlorure phénylphosphonique, Sigma-Aldrich®
Dichlorure phénylphosphonique
Formule: C₆H₅Cl₂OP
Poids moléculaire: 194.98 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002070
Numéro CAS: 824-72-6
EINECS: 212-534-3
UN: 3265
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 1 °C
Molar Mass 194.98 g/mol
Boiling Point 258 °C
Flash Point 204 °C
Refractive Index 1.5581 (25 °C, 589 nm)
Density 1.40 g/cm3 (20 °C)