Imprimer
N,N-Diméthylallylamine, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18197.0025 8.18197.0100 8.18197.0500
8.18197.0025EA 216 EUR
8.18197.0025 8.18197.0100 8.18197.0500
N,N-Diméthylallylamine, Sigma-Aldrich®
N,N-Diméthylallylamine
Formule: C₅H₁₁N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038234
Numéro CAS: 2155-94-4
EINECS: 218-458-7
UN: 2733
ADR: 3 (8),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 85.14 g/mol
Boiling Point 62 - 64 °C
Flash Point 8 °C
Refractive Index 1.3998 (20 °C, 589 nm)
Density 0.730 g/cm3 (20 °C)