Imprimer
Hydroxymethanesulfinate de sodium dihydraté stabilisé, SAFC®
Marques : MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Sodium hydroxymethanesulphinate dihydrate(Chunks or pellets), Hydroxymethanesulphinic acid sodium salt dihydrate, Formaldehyde sodium sulphoxylate dihydrate, Sodium formaldehydesulphoxylate hydrate, Rongalite dihydrate, Sodium formaldehydesulphoxylate dihydrate
Stabilisation: Stabilisé avec sodium carbonate
8.17068.1000 8.17068.9025
8.17068.1000EA 483 EUR
8.17068.1000 8.17068.9025
Hydroxymethanesulfinate de sodium dihydraté stabilisé, SAFC®
Hydroxymethanesulfinate de sodium dihydraté
Formule: CH₃NaO₃S·2H₂O
Poids moléculaire: 154.12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150598
Numéro CAS: 6035-47-8
EINECS: 205-739-4