Imprimer
Chloroformiate de benzyle stabilisé, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): CBZ-Cl (Z-Cl)
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.14688.0250 8.14688.2600
8.14688.0250EA 190 EUR
8.14688.0250 8.14688.2600
Chloroformiate de benzyle stabilisé, Sigma-Aldrich®
Chloroformiate de benzyle
Formule: C₈H₇ClO₂
Poids moléculaire: 170.6 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000640
Numéro CAS: 501-53-1
EINECS: 207-925-0
UN: 1739
ADR: 8 I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point -18 °C
Molar Mass 170.59 g/mol
Boiling Point 178 - 180 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point 92 °C
Density 1.21 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 590 °C