Imprimer

3-Méthyl-1-phényl-5-pyrazolone, Sigma-Aldrich®

Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

Synonyme(s): MCI-186, 1-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolone, 3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5(4H)-one, Edaravone

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

8.07080.5000 8.07080.9010
8.07080.5000EA 0 EUR
8.07080.5000 8.07080.9010
3-Méthyl-1-phényl-5-pyrazolone, Sigma-Aldrich®
3-Méthyl-1-phényl-5-pyrazolone
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003138
Numéro CAS: 89-25-8
EINECS: 201-891-0

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Solubility 3.30 g/l (23 °C)
Melting Point 127.5 - 129.5 °C
Molar Mass 174.2 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 191 °C (9.33 hPa)
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)
pH 4.0 - 4.4 (H2O, 20 °C) (saturated aqueous solution)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR