3-Nitrobenzènesulfonate de sodium, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Sodium 3-nitrobenzenesulphonate, 3-Nitrobenzenesulphonic acid, sodium salt
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₆H₄NNaO₅S Poids moléculaire: 225.16 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007490 Numéro CAS: 127-68-4 EINECS: 204-857-3 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 200 g/l (20 °C) |
Melting Point | 350 °C (decomposition) |
Molar Mass | 225.16 g/mol |
Bulk Density | 450 kg/m3 |
pH | 8 (50 g/l, H2O, 23 °C) |
Ignition Point | 355 °C |