Imprimer
4H-3,1-Benzoxazine-2,4(1H)-dione, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1H-Benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.04784.0100 8.04784.0500
8.04784.0100EA 61.4 EUR
8.04784.0100 8.04784.0500
4H-3,1-Benzoxazine-2,4(1H)-dione, Sigma-Aldrich®
4H-3,1-Benzoxazine-2,4(1H)-dione
Formule: C₈H₅NO₃
Poids moléculaire: 163.13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006700
Numéro CAS: 118-48-9
EINECS: 204-255-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.3 g/l (20 °C)
Melting Point 230 - 232 °C
Molar Mass 163.13 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 350 °C (1013 hPa)
Flash Point 308 °C
Ignition Point 600 °C