Imprimer
Acide glyoxylique monohydraté, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Formylformic acid monohydrate, Oxoacetic acid monohydrate, 2-Oxoethanoic acid monohydrate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.04107.0025 8.04107.0100 8.04107.0250
8.04107.0025EA 35.3 EUR
8.04107.0025 8.04107.0100 8.04107.0250
Acide glyoxylique monohydraté, Sigma-Aldrich®
Acide glyoxylique monohydraté
Formule: C₂H₂O₃·1H₂O
Poids moléculaire: 92.05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149497
Numéro CAS: 563-96-2
EINECS: 206-058-5
UN: 3261
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 46.7 °C
Molar Mass 92.05 g/mol
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material