Imprimer
N,N-Diméthyl-1,3-propanediamine, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.03503.0100 8.03503.1000 8.03503.9035
8.03503.0100EA 27.1 EUR
8.03503.0100 8.03503.1000 8.03503.9035
N,N-Diméthyl-1,3-propanediamine, Sigma-Aldrich®
N,N-Diméthyl-1,3-propanediamine
Formule: C₅H₁₄N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008216
Numéro CAS: 109-55-7
EINECS: 203-680-9
UN: 2734
ADR: 8 (3),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 102.17 g/mol
Boiling Point 132 - 140 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 17 hPa (30 °C)
Flash Point 32 °C
Refractive Index 1.4415 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.3 - 12.35 %(V)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
pH 12.7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 215 °C