Imprimer
Mercaptamine chlorhydrate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-MEA
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.02835.0025 8.02835.0100 8.02835.0010 8.02835.1001
8.02835.0025EA 47.2 EUR
8.02835.0025 8.02835.0100 8.02835.0010 8.02835.1001
Mercaptamine chlorhydrate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Mercaptamine chlorhydrate
Formule: C₂H₇NS·HCl
Poids moléculaire: 113.61 g/mol
Point de fusion: 67…71 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012904
Numéro CAS: 156-57-0
EINECS: 205-858-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (iodometric) ≥ 97.0 %
Melting range (lower value) ≥ 61 °C
Melting range (upper value) ≤ 67 °C
Identity (IR) passes test