Imprimer
Crotonaldéhyde mélange d'isomères ≥99.0% (par GC) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Butenal, mixture of cis and trans, Crotonaldehyde, mixture of cis and trans
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.02667.0100 8.02667.1000
8.02667.0100EA 58.5 EUR
8.02667.0100 8.02667.1000
Crotonaldéhyde mélange d'isomères ≥99.0% (par GC) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Crotonaldéhyde
Formule: C₄H₆O
Poids moléculaire: 70.09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007003
Numéro CAS: 4170-30-3
EINECS: 224-030-0
UN: 1143
ADR: 6.1 (3) I