Imprimer
Ammonium sulfite 35% aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
MQ200
8.01221.1000 8.01221.2500 8.01221.9025 8.01221.9200
8.01221.1000EA 30.5 EUR
8.01221.1000 8.01221.2500 8.01221.9025 8.01221.9200
Ammonium sulfite 35% aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Ammonium sulfite
Formule: H₈N₂O₃S
Poids moléculaire: 116.14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 10196-04-0
EINECS: 233-484-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20°C) Soluble
Melting Point 4 - 8 °C
Boiling Point 101 °C
Density 1.19 g/cm3 (20 °C)
pH 7.5 - 7.6 (H2O, 20 °C)