Imprimer
Dichlorure d'éthylenediammonium, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.00948.0005 8.00948.0250 8.00948.9025 8.00948.9030 8.00948.9044 8.00948.9050
8.00948.0005EA 24.9 EUR
8.00948.0005 8.00948.0250 8.00948.9025 8.00948.9030 8.00948.9044 8.00948.9050
Dichlorure d'éthylenediammonium, Sigma-Aldrich®
Dichlorure d'éthylenediammonium
Formule: C₂H₁₀Cl₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012524
Numéro CAS: 333-18-6
EINECS: 206-369-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 300 g/l (20 °C)
Melting Point 300 °C
Molar Mass 133.02 g/mol
Bulk Density 650 kg/m3
pH 5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms 1,2-Diaminoethane dihydrochloride, Ethylenediamine dihydrochloride
Hill Formula C2H10Cl2N2
Chemical Formula H2NCH2CH2NH2 * 2HCl