Imprimer
Anhydride 1,2,3,6-tétrahydrophtalique, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.00742.0100 8.00742.1000 8.00742.9025
8.00742.0100EA 36.9 EUR
8.00742.0100 8.00742.1000 8.00742.9025
Anhydride 1,2,3,6-tétrahydrophtalique, Sigma-Aldrich®
Anhydride 1,2,3,6-tétrahydrophtalique
Formule: C₈H₈O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 85-43-8
EINECS: 201-605-4
UN: 2698
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 10 g/l (20 °C)
Melting Point 103 °C
Molar Mass 152.14 g/mol
Boiling Point 195 °C (67 hPa)
Vapor Pressure 0.013 hPa (20 °C)
Flash Point 156 °C
Density 1.375 g/cm3 (20 °C)
pH 2.1 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 400 °C