Méthacrylate de 2-hydroxypropyle (mélange d'isomères) ≥97% stabilisé, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Propylene Glycol Monomethacrylate, HPMA, Hydroxypropyl methacrylate, Methacrylic acid 2-hydroxypropyl ester, Methacrylic acid hydroxypropyl ester
Stabilisation:
Stabilisé avec de l'éther monométhylique de l'hydroquinone
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₇H₁₂O₃ Poids moléculaire: 144.17 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004536 Numéro CAS: 27813-02-1 EINECS: 248-666-3 |
Résultats des tests de spécification
Assay isomers (GC, area%) | ≥ 97.0 % (a/a) |
Density (d 20 °C/ 4 °C) | 1.027 - 1.030 |
Identity (IR) | passes test |