Imprimer
(±)-Méthacrylate de 2,3-époxypropyle stabilisé pour la synthèse
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Oxiran-2-ylmethyl methacrylate, Glycidyl methacrylate
Stabilisation: stabilisé avec de l'éther monométhylique de l'hydroquinone
8.00609.0250 8.00609.9025 8.00609.2500
8.00609.0250EA 55 EUR
8.00609.0250 8.00609.9025 8.00609.2500
(±)-Méthacrylate de 2,3-époxypropyle stabilisé pour la synthèse
(±)-Méthacrylate de 2,3-époxypropyle
Formule: C₇H₁₀O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005137
Numéro CAS: 106-91-2
EINECS: 203-441-9
UN: 2922
ADR: 8 (6.1),III