Imprimer
Methacrylic acid alkylester (mixture of C₁₂-C₁₆) stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Propenoic acid, 2-methyl-, C12-16-alkyl esters, Lauryl methacrylate, Dodecyl 2-methylpropenoate, Methacrylic acid dodecyl ester
Stabilisation: Stabilisé avec de l'éther monométhylique de l'hydroquinone
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.00589.0100 8.00589.0500
8.00589.0100EA 42.5 EUR
8.00589.0100 8.00589.0500
Methacrylic acid alkylester (mixture of C₁₂-C₁₆) stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Methacrylic acid alkylester (mixture of C₁₂-C₁₆)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 90551-76-1
EINECS: 292-094-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point -25 °C
Boiling Point 300 °C
Flash Point 105 °C
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
assay n-C12 isomer (GC, area%) 60.0 - 70.0 % (a/a)