Imprimer
(±)-1-allyloxy-2,3-époxypropane, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.00259.0250 8.00259.2500
8.00259.0250EA 97.2 EUR
8.00259.0250 8.00259.2500
(±)-1-allyloxy-2,3-époxypropane, Sigma-Aldrich®
(±)-1-allyloxy-2,3-époxypropane
Formule: C₆H₁₀O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005143
Numéro CAS: 106-92-3
EINECS: 203-442-4
UN: 2219
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 50 g/l (20 °C)
Melting Point -100 °C
Molar Mass 114.15 g/mol
Boiling Point 154 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.6 hPa (20 °C)
Flash Point 45 °C
Refractive Index 1.4332 (20 °C, 589 nm)
Density 0.97 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 264 °C