Imprimer
Aluminium chlorure, anhydre 98.5%, en poudre, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Aluminum chloride
217460050 217461000 217465000
ACRO217460050EA 44.4 EUR
ACRO217460050 ACRO217461000 ACRO217465000
Aluminium chlorure, anhydre 98.5%, en poudre, très pur
Aluminium chlorure
Formule: AlCl₃
Poids moléculaire: 133.34 g/mol
Point d'ébullition: 180
Point de fusion: 194 °C
Densité: 2.44 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003422
Numéro CAS: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
UN: 1726
ADR: 8 II
Indice Merck: 13,00335
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to grey Powder
Titration Argentometric ≥98.0 %
Aluminium (Al) ≤150 ppm (free Al)
Chromium (Cr) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
Nickel (Ni) ≤20 ppm
Zinc (Zn) ≤30 ppm
Insoluble matter ≤0.2 % (in water)