Acide 3-fluoroisonicotinique ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Fluoropyridine-4-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 393-53-3
Molecular Formula: C6H4FNO2
Formula Weight: 141.10
Melting Point: 251-254° dec.
Beilstein Reference: 383678
Formule:
C₆H₄FNO₂ Point de fusion: 251…254 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03789251 Numéro CAS: 393-53-3 |