Imprimer
(R)-(+)-Hydroxypyrrolidine 99%, ee 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (R)-Pyrrolidin-3-ol, (R)-(+)-3-Pyrrolidinol, (R)-(+)-3-Hydroxypyrrolidine
L19499.03 L19499.06
L19499.03EA 69.4 EUR
L19499.03 L19499.06
(R)-(+)-Hydroxypyrrolidine 99%, ee 99%
(R)-(+)-Hydroxypyrrolidine
Purity: 99% CAS No.: 2799-21-5 Molecular Formula: C4H9NO Formula Weight: 87.12 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4900 Melting Point: 15° Boiling Point: 108-110°/8mm Beilstein Reference: 5376132 Optical Rotation: +6.5° (c=3.5 in methanol) MDL No.: MFCD00145220
Formule: C₄H₉NO
Point d'ébullition: 108…110 °C (8 mmHg)
Point de fusion: 15 °C
Densité: 1,048
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00145220
Numéro CAS: 2799-21-5