Imprimer
Alcool (S)-(+)-β-aminophénéthylique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (S)-(+)-2-Phenylglycinol, L-Phenylglycinol, (S)-2-Amino-2-phenylethanol
L13265.03 L13265.06 L13265.14
L13265.03EA 43.8 EUR
L13265.03 L13265.06 L13265.14
Alcool (S)-(+)-β-aminophénéthylique ≥98%
Alcool (S)-(+)-β-aminophénéthylique
Purity: 98+% CAS No.: 20989-17-7 Molecular Formula: C8H11NO Formula Weight: 137.18 Melting Point: 76-78° Beilstein Reference: 3196190
Formule: C₈H₁₁NO
Poids moléculaire: 137.18 g/mol
Point de fusion: 76…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064404
Numéro CAS: 20989-17-7