Imprimer
N,N-Diméthylglycinate de méthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L11897.06 L11897.14
L11897.06EA 47.9 EUR
L11897.06 L11897.14
N,N-Diméthylglycinate de méthyle ≥98%
N,N-Diméthylglycinate de méthyle
Purity: 98% CAS No.: 7148-06-3 Molecular Formula: C5H11NO2 Formula Weight: 117.15 Flash Point: 38°(100°F) Refractive Index: 1.4120 Boiling Point: 134-135° Beilstein Reference: 1744788 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00059303
Formule: C₅H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 134…135 °C
Densité: 0,950
Point éclair: 38 °C (100 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00059303
Numéro CAS: 7148-06-3
UN: 3272
ADR: 3,III