Imprimer
(±)-1-allyloxy-2,3-époxypropane ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Allyl glycidyl ether
L11634.22 L11634.36
L11634.22EA 42.9 EUR
L11634.22 L11634.36
(±)-1-allyloxy-2,3-époxypropane ≥97%
(±)-1-allyloxy-2,3-époxypropane
Purity: 97% CAS No.: 106-92-3 Molecular Formula: C6H10O2 Formula Weight: 114.15 Flash Point: 47°(134°F) Refractive Index: 1.4350 Odour: Ether-like Melting Point: -100° Boiling Point: 50-51°/15mm Beilstein Reference: 105871 UN No.: 2219 MDL No.: MFCD00005143
Formule: C₆H₁₀O₂
Poids moléculaire: 114.14 g/mol
Point d'ébullition: 50…51 °C (15 mmHg)
Point de fusion: –100 °C
Densité: 0.967
Point éclair: 47 °C (134 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005143
Numéro CAS: 106-92-3
EINECS: 203-442-4
UN: 2219
ADR: 3 III