Méthanesulfinate de sodium 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 95%
CAS No.: 20277-69-4
Molecular Formula: CH3NaO2S
Formula Weight: 102.09
Melting Point: 227-230°
Beilstein Reference: 3565430
Formule:
CH₃NaO₂S Point de fusion: 227…230 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00040392 Numéro CAS: 20277-69-4 EINECS: 243-669-6 |