(±)-Méthacrylate de 2,3-époxypropyle ≥97% stabilisé
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Oxiran-2-ylmethyl methacrylate, Glycidyl methacrylate
Stabilisation:
Stabilisé avec de l'éther monométhylique de l'hydroquinone
Stabilized with 100 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 97%
CAS No.: 106-91-2
Molecular Formula: C7H10O3
Formula Weight: 142.16
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.4500
Melting Point: -82°
Boiling Point: 189°
Beilstein Reference: 2506
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00005137
Formule:
C₇H₁₀O₃ Poids moléculaire: 142.15 g/mol Point d'ébullition: 189 °C Point de fusion: –82 °C Densité: 1.078 Point éclair: 83 °C (181 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005137 Numéro CAS: 106-91-2 EINECS: 203-441-9 UN: 2810 ADR: 6.1 III |