Imprimer
(±)-Oxyde de styrène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Styrene oxide
L07821.22 L07821.36
L07821.22EA 33.1 EUR
L07821.22 L07821.36
(±)-Oxyde de styrène ≥98%
(±)-Oxyde de styrène
Purity: 98+% CAS No.: 96-09-3 Molecular Formula: C8H8O Formula Weight: 120.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 74°(165°F) Refractive Index: 1.5350 Melting Point: -37° Boiling Point: 193-196° Beilstein Reference: 108582 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00005121
Formule: C₈H₈O
Poids moléculaire: 120.15 g/mol
Point d'ébullition: 193…196 °C
Point de fusion: –37 °C
Densité: 1.053
Point éclair: 74 °C (165 °F)
Numéro MDL: MFCD00005121
Numéro CAS: 96-09-3
EINECS: 202-476-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III