Hexadécyloxiranne tech. 85%, grade Technique
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 85%
CAS No.: 7390-81-0
Molecular Formula: C18H36O
Formula Weight: 268.49
Flash Point: 176°(348°F)
Melting Point: 30-35°
Boiling Point: 146-148°/1mm
Beilstein Reference: 115434
MDL No.: MFCD00005152
Formule:
C₁₈H₃₆O Point d'ébullition: 146…148 °C (1 mmHg) Point de fusion: 30…35 °C Point éclair: 176 °C (348 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005152 Numéro CAS: 7390-81-0 EINECS: 230-977-0 |