Dichlorure diméthylphosphoramidique ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
N,N-Dimethylphosphoramidodichloridate
Purity: 97%
CAS No.: 677-43-0
Molecular Formula: C2H6Cl2NOP
Formula Weight: 161.96
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formule:
C₂H₆Cl₂NOP Poids moléculaire: 161.95 g/mol Point d'ébullition: 89…90 °C (20 mmHg) Densité: 1.360 Point éclair: >110 °C (230 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00013896 Numéro CAS: 677-43-0 EINECS: 211-641-2 UN: 3265 ADR: 8 II |