Imprimer
3-Aminocrotononitrile mélange E/Z 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Iminobutyronitrile, 3-Amino-2-butenenitrile, Diacetonitrile, 3-Aminobut-2-enenitrile
L05316.22 L05316.36
L05316.22EA 53.6 EUR
L05316.22 L05316.36
3-Aminocrotononitrile mélange E/Z 96%
3-Aminocrotononitrile
Purity: 96% CAS No.: 1118-61-2 Molecular Formula: C4H6N2 Formula Weight: 82.11 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 154°(309°F) Melting Point: ca 70-75° Boiling Point: 120°/4mm Beilstein Reference: 1719815 MDL No.: MFCD00008071
Formule: C₄H₆N₂
Point d'ébullition: 120 °C (4 mmHg)
Point de fusion: ∼ 70…75 °C
Point éclair: 154 °C (309 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008071
Numéro CAS: 1118-61-2
EINECS: 214-266-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III