Imprimer
2-Mercapto-2-thiazoline ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L04924.22 L04924.36
L04924.22EA 47.7 EUR
L04924.22 L04924.36
2-Mercapto-2-thiazoline ≥98%
2-Mercapto-2-thiazoline
Purity: 98+% CAS No.: 96-53-7 Molecular Formula: C3H5NS2 Formula Weight: 119.21 Melting Point: 103-107° Beilstein Reference: 106332 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00126013
Formule: C₃H₅NS₂
Point de fusion: 103…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00126013
Numéro CAS: 96-53-7
EINECS: 202-512-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III