Imprimer
5,5-Diméthylhydantoïne ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L03388.22 L03388.36
L03388.22EA 32.2 EUR
L03388.22 L03388.36
5,5-Diméthylhydantoïne ≥97%
5,5-Diméthylhydantoïne
Purity: 97% CAS No.: 77-71-4 Molecular Formula: C5H8N2O2 Formula Weight: 128.13 Flash Point: 193°(379°F) Odour: Odourless Beilstein Reference: 2827 MDL No.: MFCD00005266
Formule: C₅H₈N₂O₂
Point de fusion: 174…178 °C
Point éclair: 193 °C (379 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005266
Numéro CAS: 77-71-4
EINECS: 201-051-3