1-Iodo-2-(triméthylsilyl)acetylene ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 18163-47-8
Molecular Formula: C5H9ISi
Formula Weight: 224.12
Flash Point: 48°(118°F)
Refractive Index: 1.5110
Boiling Point: 130°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00274201
Formule:
C₅H₉ISi Point d'ébullition: 130 °C Densité: 1,46 Point éclair: 48 °C (118 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00274201 Numéro CAS: 18163-47-8 ADR: 3,III |