Imprimer

Acide 4-hydroxy-2-pyridinecarboxylique ≥97%

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

Synonyme(s): 4-Hydroxypicolinic acid, 4-Hydroxy-2-pyridinecarboxylic acid, 4-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid

H34262.03 H34262.MD
H34262.03EA 183 EUR
H34262.03 H34262.MD
Acide 4-hydroxy-2-pyridinecarboxylique ≥97%
Acide 4-hydroxy-2-pyridinecarboxylique

Purity: 97% CAS No.: 22468-26-4 Molecular Formula: C6H5NO3 Formula Weight: 139.11 Melting Point: ca 280° dec. MDL No.: MFCD00521155

Formule: C₆H₅NO₃
Point de fusion: ∼ 280 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00521155
Numéro CAS: 22468-26-4

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR