Acide 5-amino-2-pyridinecarboxylique 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
5-Aminopyridine-2-carboxylic acid, 5-Amino-2-pyridinecarboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 24242-20-4
Molecular Formula: C6H6N2O2
Formula Weight: 138.13
Odour: Odourless
Melting Point: 217-219°
MDL No.: MFCD02684600
Formule:
C₆H₆N₂O₂ Point de fusion: 217…219 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02684600 Numéro CAS: 24242-20-4 |