Imprimer
6-Aminonicotinate de méthyle 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H27575.06 H27575.03
H27575.06EA 108 EUR
H27575.06 H27575.03
6-Aminonicotinate de méthyle 97%
6-Aminonicotinate de méthyle
Purity: 97% CAS No.: 36052-24-1 Molecular Formula: C7H8N2O2 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 158-161° MDL No.: MFCD00797844
Formule: C₇H₈N₂O₂
Point de fusion: 158…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00797844
Numéro CAS: 36052-24-1