Imprimer
N-Méthylallylamine 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H27551.06 H27551.03
H27551.06EA 152 EUR
H27551.06 H27551.03
N-Méthylallylamine 96%
N-Méthylallylamine
Purity: 96% CAS No.: 627-37-2 Molecular Formula: CH3NHCH2CH=CH2 Formula Weight: 71.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -8°(-18°F) Refractive Index: 1.412 Boiling Point: 61-62° UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00008641
Formule: C₄H₉N
Point d'ébullition: 61…62 °C
Densité: 0,748
Point éclair: –8 °C (–18 °F)
Numéro MDL: MFCD00008641
Numéro CAS: 627-37-2
EINECS: 210-996-0
UN: 3286
ADR: 3,II