Imprimer
Acide 2,6-dichloro-3-pyridinemétaborique 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,6-Dichloropyridin-3-ylboronic acid, 2,6-Dichloropyridine-3-boronic acid
H27406.MD H27406.03
H27406.MDEA 104 EUR
H27406.MD H27406.03
Acide 2,6-dichloro-3-pyridinemétaborique 95%
Acide 2,6-dichloro-3-pyridinemétaborique
Purity: 95% CAS No.: 148493-34-9 Molecular Formula: C5H4BCl2NO2 Formula Weight: 191.81 MDL No.: MFCD03094989
Formule: C₅H₄BCl₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094989
Numéro CAS: 148493-34-9