Imprimer
(±)-4-Chlorostyrene oxide ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(4-Chlorophenyl)oxirane
H26516.06 H26516.14
H26516.06EA 112 EUR
H26516.06 H26516.14
(±)-4-Chlorostyrene oxide ≥98%
(±)-4-Chlorostyrene oxide
Purity: 98% CAS No.: 2788-86-5 Molecular Formula: C8H7ClO Formula Weight: 154.59 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5520 Boiling Point: 230° MDL No.: MFCD00956179
Formule: C₈H₇ClO
Point d'ébullition: 230 °C
Densité: 1,283
Point éclair: >100 °C (212 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00956179
Numéro CAS: 2788-86-5